Learn More
N-Metil-3-pirrolidinol ciclopentilmandelato (mezcla de diastereomeros), TRC
Product Code. 30138246
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Unit Size:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30138246 100 mg 100 miligramos
17983645 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30138246 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM326040100MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13118-11-1
Fórmula molecular C18 H25 N O3
Peso molecular (g/mol) 303.4
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-cyclopentyl-α-hydroxy-, 1-methyl-3-pyrrolidinyl ester, Mandelic acid, α-cyclopentyl-, 1-methyl-3-pyrrolidinyl ester (6CI,7CI), N-Methyl-3-pyrrolidinyl cyclopentylmandelate, 1-Methylpyrrolidin-3-yl 2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate, Glycopyrrolate Related Compound B as free base
Nombre IUPAC (1-metilpirrolidina-3-il) 2-ciclopentil-2-hidroxi-2-fenilacetato
SMILES CN1CCC(C1)OC(=O)C(O)(C2CCCC2)c3ccccc3
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Methylpyrrolidin-3-yl 2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H25NO3/c1-19-12-11-16(13-19)22-17(20)18(21,15-9-5-6-10-15)14-7-3-2-4-8-14/h2-4,7-8,15-16,21H,5-6,9-13H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.1834