Learn More
N-Metil-3-piridinabutanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-3-pyridinebutanamine |
| CAS | 3000-74-6 |
| Fórmula molecular | C10H16N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Metanicotine, Dihydrometanicotine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N2/c1-11-7-3-2-5-10-6-4-8-12-9-10/h4,6,8-9,11H,2-3,5,7H2,1H3 |
| SMILES | CNCCCCc1cccnc1 |
| Nombre IUPAC | N-metil-4-piridin-3-ilbutan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 164.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.1313 |