Learn More
N-Metil-3-fenilpropilamina, TRC
Código de producto. 30473949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30473949 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30473949 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM325690250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material methyl(3-phenylpropyl)amine
CAS 23580-89-4
Fórmula molecular C10 H15 N
Cantidad 250 mg
Sinónimo N-methyl-3-phenyl-propan-1-amine, Fluoxetine Imp. B (EP), 1M-3PP
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N/c1-11-9-5-8-10-6-3-2-4-7-10/h2-4,6-7,11H,5,8-9H2,1H3
SMILES CNCCCc1ccccc1
Nombre IUPAC N-metil-3-fenilpropano-1-amina
Peso molecular (g/mol) 149.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.1204