Learn More
N-Metil-3-fenilpropilamina, TRC
Código de producto. 30010406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010406 100 mg 100 miligramos
30009989 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010406 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM325690100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23580-89-4
Fórmula molecular C10 H15 N
Peso molecular (g/mol) 149.23
Sinónimo N-methyl-3-phenyl-propan-1-amine, Fluoxetine Imp. B (EP), 1M-3PP
Nombre IUPAC N-metil-3-fenilpropano-1-amina
SMILES CNCCCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material methyl(3-phenylpropyl)amine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N/c1-11-9-5-8-10-6-3-2-4-7-10/h2-4,6-7,11H,5,8-9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.1204