Learn More
N-Metil-(3-fenilisoxazol-5-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10747875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10747875 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10737875 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10747875 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC64546DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
CAS 852431-00-6
Fórmula molecular C11H12N2O
Peso molecular (g/mol) 188.23
Número MDL MFCD09055377
Clave InChI IUBUISGKALKRFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-1-3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, n-methyl 3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, 5-isoxazolemethanamine,n-methyl-3-phenyl, n-methyl-3-phenylisoxazol-5-yl methylamine, methyl 3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 5-methylamino methyl-3-phenylisoxazole, methyl-3-phenyl-isoxazol-5-ylmethyl-amine, methyl 3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methyl amine oxalate
PubChem CID 24229716
Nombre IUPAC N-metil-1-(3-fenil-1,2-oxazol-5-il)metanamina
SMILES CNCC1=CC(=NO1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-(3-phenylisoxazol-5-yl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.23
Porcentaje de pureza 97%