Learn More
N-Metil-(3-fenilisoxazol-5-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10737875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10737875 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10747875 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10737875 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC64546CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
Identificatori chimici
CAS 852431-00-6
Fórmula molecular C11H12N2O
Peso molecular (g/mol) 188.23
Número MDL MFCD09055377
Clave InChI IUBUISGKALKRFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-1-3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, n-methyl 3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, 5-isoxazolemethanamine,n-methyl-3-phenyl, n-methyl-3-phenylisoxazol-5-yl methylamine, methyl 3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 5-methylamino methyl-3-phenylisoxazole, methyl-3-phenyl-isoxazol-5-ylmethyl-amine, methyl 3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methyl amine oxalate
PubChem CID 24229716
Nombre IUPAC N-metil-1-(3-fenil-1,2-oxazol-5-il)metanamina
SMILES CNCC1=CC(=NO1)C2=CC=CC=C2
Specifica
Nombre del producto químico o material N-methyl-(3-phenylisoxazol-5-yl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.23
Porcentaje de pureza 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.