Learn More
N-metil-3-fenoxibencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10762295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10762295 1 g 1 g
10225864 250 mg 250 miligramos
10002324 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10762295 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC57146DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 129535-78-0
Fórmula molecular C14H15NO
Peso molecular (g/mol) 213.28
Número MDL MFCD02089413
Clave InChI GDVLOOQWWBPGSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-3-phenoxybenzylamine, n-methyl-1-3-phenoxyphenyl methanamine, methyl 3-phenoxyphenyl methyl amine, n-methyl-3-phenoxybenzenemethanamine, benzenemethanamine, n-methyl-3-phenoxy, acmc-209bgx, benzenemethanamine,n-methyl-3-phenoxy
PubChem CID 10512764
Nombre IUPAC N-metil-1-(3-fenoxifenil)metanamina
SMILES CNCC1=CC(=CC=C1)OC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-3-phenoxybenzylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.28
Porcentaje de pureza 97%