Learn More
N-Metil-3-nitrobencilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15480929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480929 1 g 1 g
15490929 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15480929 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63942.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La N-metil-3-nitrobenzilamina se emplea como una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, en el sector agroquímico, el farmacéutico y el de los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19499-61-7
Fórmula molecular C8H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD04115408
Clave InChI NTPAPKLGADEFAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-1-3-nitrophenyl methanamine, n-methyl-n-3-nitrobenzyl amine, methyl 3-nitrophenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-3-nitro, 3-nitro-n-methylbenzylamine, n-methyl-3-nitrobenzylamine, n-3-nitrophenylmethyl methylamine, n-methyl-1-3-nitrophenyl methylamine
PubChem CID 409439
SMILES CNCC1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-3-nitrobenzylamine
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 95%
Forma física petróleo, aceite