Learn More
N-Metil-3-nitroanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15481358 1 g 1 g
15401368 250 mg 250 miligramos
15491358 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15481358 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55196.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 619-26-1 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-26-1
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.153
Número MDL MFCD00963641
Clave InChI IKSRCCUOUJJGAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitro-n-methylaniline, n-methyl-m-nitroaniline, benzenamine, n-methyl-3-nitro, n-methyl-3-nitro-aniline, acmc-1b45l, n-methyl-n-3-nitrophenyl amine #
PubChem CID 219622
Nombre IUPAC N-metil-3-nitroanilina
SMILES CNC1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-3-nitroaniline
Punto de fusión 64°C to 68°C
Color Blanco a marrón
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo