Learn More
N-metil-(3-metilisoxazol-5-ilmetil)amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10557684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10557684 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10423204 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10557684 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC27046DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 401647-22-1
Fórmula molecular C6H10N2O
Peso molecular (g/mol) 126.16
Número MDL MFCD08060065
Clave InChI UQKWKRSUELRKSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-1-3-methylisoxazol-5-yl methanamine, n-methyl-3-methylisoxazol-5-ylmethyl amine, methyl 3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methyl amine, n-methyl 3-methylisoxazol-5-yl methanamine, methyl 3-methylisoxazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 5-isoxazolemethanamine,n,3-dimethyl, 5-isoxazolemethanamine, n,3-dimethyl, methyl 3-methylisoxazol-5-ylmethyl amine, n-methyl-n-3-methylisoxazol-5-yl methyl amine
PubChem CID 25220779
Nombre IUPAC N-metil-1-(3-metil-1,2-oxazol-5-il)metanamina
SMILES CNCC1=CC(C)=NO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-(3-methylisoxazol-5-ylmethyl)amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.16
Porcentaje de pureza 97%