Learn More
N-metil-(3-metilisoxazol-5-ilmetil)amina, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-methyl-(3-methylisoxazol-5-ylmethyl)amine |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.16 |
| Porcentaje de pureza | 97% |