Learn More
N-metil-3-metilbenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15452758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15452758 250 mg 250 miligramos
15442758 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15452758 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56299.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74786-81-5
Fórmula molecular C9H11NO
Peso molecular (g/mol) 149.193
Número MDL MFCD01211937
Clave InChI WKSODUAHKWBHQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-3-methylbenzamide, 3,n-dimethylbenzamide, benzamide,n,3-dimethyl, benzamide, n,3-dimethyl-9ci, n-methyl 3-methylphenyl carboxamide
PubChem CID 966002
Nombre IUPAC N,3-dimetilbenzamida
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-3-methylbenzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.18
Porcentaje de pureza 97%