Learn More
n-metil-(3-metoxitien-2-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10575754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10575754 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10462114 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10575754 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC68646CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 944450-93-5
Fórmula molecular C7H11NOS
Peso molecular (g/mol) 157.23
Número MDL MFCD11841072
Clave InChI HDALHOAZSOWZLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxythiophen-2-yl methyl methyl amine, 3-methoxythiophen-2-yl-n-methylmethylamine, n-methyl-3-methoxythien-2-yl methylamine, 3-methoxy-2-methylamino methyl thiophene, 1-3-methoxythiophen-2-yl-n-methylmethanamine, 3-methoxy 2-thienyl methyl methylamine
PubChem CID 43811050
Nombre IUPAC 1-(3-metoxitiofen-2-il)-N-metilmetanamina
SMILES CNCC1=C(OC)C=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-(3-methoxythien-2-yl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.24
Porcentaje de pureza 97%