Learn More
N-metil 3,3-difenilpropionamida-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl 3,3-Diphenylpropionamide-d3 |
| CAS | 1189967-22-3 |
| Fórmula molecular | C16H14D3NO |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-(Methyl-d3)-beta-phenyl-benzenepropanamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17NO/c1-17-16(18)12-15(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11,15H,12H2,1H3,(H,17,18)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])NC(=O)CC(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 3,3-difenil-N-(trideuteriometil)propanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 242.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.1498 |