Learn More
Acetato de N-metil-3,3-difenilpropanamina, Mikromol™
Código de producto. 17942476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17942476 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17942476 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3441.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Acetato de N-metil-3,3-difenilpropanamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-3,3-diphenylpropanamine Acetate
CAS 2727061-30-3
Nombres de analitos o componentes N-Methyl-3,3-diphenylpropanamine Acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H19 N . C2 H4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-Methyl-3,3-diphenylpropanamine Acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19N.C2H4O2/c1-17-13-12-16(14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15;1-2(3)4/h2-11,16-17H,12-13H2,1H3;1H3,(H,3,4)
SMILES CNCCC(c1ccccc1)c2ccccc2.CC(=O)O
Nombre IUPAC ácido acético; N-metil-3,3-difenilpropan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 285.38
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.1729 g/mol