Learn More
N-metil-3-(1H-pirazol-1-ilmetil)bencilamina, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10396424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10396424 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10082254 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10396424 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC56146DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 892502-10-2
Fórmula molecular C12H15N3
Peso molecular (g/mol) 201.273
Número MDL MFCD08690303
Clave InChI RXKBCAGRFVIQTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-3-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzylamine, methyl 3-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methyl amine, methyl 3-pyrazolylmethyl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-1h-pyrazol-1-ylmethyl, 1-3-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl-n-methylmethanamine, n-methyl-1-3-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl methanamine
PubChem CID 18525881
Nombre IUPAC N-metil-1-[3-(pirazol-1-ilmetil)fenil]metanamina
SMILES CNCC1=CC=CC(=C1)CN2C=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-3-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzylamine
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.27
Porcentaje de pureza 90%