Learn More
N-metil-3-(1H-pirazol-1-ilmetil)bencilamina, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10082254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10082254 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10396424 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10082254 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC56146CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 892502-10-2
Fórmula molecular C12H15N3
Peso molecular (g/mol) 201.273
Número MDL MFCD08690303
Clave InChI RXKBCAGRFVIQTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-3-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzylamine, methyl 3-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methyl amine, methyl 3-pyrazolylmethyl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-1h-pyrazol-1-ylmethyl, 1-3-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl-n-methylmethanamine, n-methyl-1-3-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl methanamine
PubChem CID 18525881
Nombre IUPAC N-metil-1-[3-(pirazol-1-ilmetil)fenil]metanamina
SMILES CNCC1=CC=CC(=C1)CN2C=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-3-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzylamine
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.27
Porcentaje de pureza 90%