Learn More
N-metil-3-(1,3-tiazol-2-il)bencilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10577874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10577874 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10123964 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10577874 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC36546CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
CAS 892501-89-2
Fórmula molecular C11H12N2S
Peso molecular (g/mol) 204.291
Número MDL MFCD09025830
Clave InChI MNTPWZTYKCKBQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-3-1,3-thiazol-2-yl benzylamine, n-methyl-1-3-thiazol-2-yl phenyl methanamine, methyl 3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-2-thiazolyl, n-methyl-1-3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methanamine
PubChem CID 18525729
Nombre IUPAC N-metil-1-[3-(1,3-tiazol-2-il)fenil]metanamina
SMILES CNCC1=CC=CC(=C1)C2=NC=CS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-3-(1, 3-thiazol-2-yl)benzylamine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.3
Porcentaje de pureza 95%