Learn More
N-metil-2H-1,3-benzodioxol-5-amina (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-methyl-2H-1,3-benzodioxol-5-amine |
| CAS | 34060-22-5 |
| Fórmula molecular | C8H9NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO2/c1-9-6-2-3-7-8(4-6)11-5-10-7/h2-4,9H,5H2,1H3 |
| SMILES | CNc1ccc2OCOc2c1 |
| Nombre IUPAC | N-metil-1,3-benzodioxol-5-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 151.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0633 |