Learn More
N-Metil-2-(tetrahidropiran-4-iloxi)bencilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11320697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11320697 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10174004 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11320697 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC52246CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 906352-71-4
Fórmula molecular C13H19NO2
Peso molecular (g/mol) 221.3
Número MDL MFCD09064962
Clave InChI ZTMRIJRRCHAUNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-2-tetrahydropyran-4-yloxy benzylamine, n-methyl-1-2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl methanamine, methyl 2-oxan-4-yloxy phenyl methyl amine, n-methyl-n-2-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy benzyl amine, n-methyl-1-2-oxan-4-yl oxy phenyl methanamine, methyl 2-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methyl amine, n-methyl-1-2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ;oxy ;phenyl ;methanamine
PubChem CID 24229518
Nombre IUPAC N-metil-1-[2-(oxan-4-iloxi)fenil]metanamina
SMILES CNCC1=CC=CC=C1OC2CCOCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-2-(tetrahydropyran-4-yloxy)benzylamine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.3
Porcentaje de pureza 95%