Learn More
Cloruro de N-metil-2-piperidinametil-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-2-piperidinemethyl-d5 Chloride |
| CAS | 1795025-62-5 |
| Fórmula molecular | C7H9D5ClN |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-Methyl-2-chloromethylpiperidine-d5, 2-Chloromethyl-1-methylpiperidine-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14ClN/c1-9-5-3-2-4-7(9)6-8/h7H,2-6H2,1H3/i1D3,6D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1CCCCC1C([2H])([2H])Cl |
| Nombre IUPAC | 2-[cloro(dideuterio)metil]-1-(trideuteriometil)piperidina |
| Peso molecular (g/mol) | 152.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.1129 |