Learn More
N-metil-2-piperidinametanol-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-2-piperidinemethanol-d5 |
| CAS | 1794971-17-7 |
| Fórmula molecular | C7H10D5NO |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (1-Methyl-2-piperidyl)methanol-d5, (1-Methylpiperidin-2-yl)methanol-d5, (±)-2-Hydroxymethyl-1-methylpiperidine-d5, 1-Methyl-2-piperidinemethanol-d5, 2-Hydroxymethyl-1-methylpiperidine-d5, 2-Hydroxymethyl-N-methylpiperidine-d5, NSC 45464-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO/c1-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h7,9H,2-6H2,1H3/i1D3,6D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1CCCCC1C([2H])([2H])O |
| Nombre IUPAC | dideuterio-[1-(trideuteriometil)piperidin-2-il]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 134.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.1467 |