Learn More
N-Metil-(2-fenilpirimidin-5-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10654005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10654005 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10113414 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10654005 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC66346CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 921939-11-9
Fórmula molecular C12H13N3
Peso molecular (g/mol) 199.257
Número MDL MFCD09879949
Clave InChI BEURLXDVKSQEIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl methylamine, methyl 2-phenylpyrimidin-5-yl methyl amine, n-methyl-1-2-phenylpyrimidin-5-yl methanamine
PubChem CID 24229727
Nombre IUPAC N-metil-1-(2-fenilpirimidin-5-il)metanamina
SMILES CNCC1=CN=C(N=C1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-(2-phenylpyrimidin-5-yl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.26
Porcentaje de pureza 97%