Learn More
N-metil-2-fenilpropionamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-2-phenylpropionamide |
| CAS | 58265-30-8 |
| Fórmula molecular | C10H13NO |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | N,α-Dimethylbenzeneacetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO/c1-8(10(12)11-2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(C1=CC=CC=C1)C(NC)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 163.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.1 |