Learn More
N-Metil-2-feniletilamina, TRC
Código de producto. 30136057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136057 10 g 10 g
30133281 5 g 5 g
30006599 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136057 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32195510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 589-08-2
Fórmula molecular C9H13N
Peso molecular (g/mol) 135.21
Sinónimo N-Methylbenzeneethanamine, (2-Phenylethyl)methylamine, N-(Phenylethyl)methylamine, N-Methyl-2-phenethylamine, N-Methyl-2-phenylethan-1-amine, N-Methyl-2-phenylethanamine, N-Methyl-2-phenylethylamine, N-Methyl-N-(2-phenylethyl)amine, N-Methyl-N-phenethylamine, N-Methyl-beta-phenethylamine, N-Methyl-beta-phenylethylamine, N-Methylphenethylamine, N-Phenethyl-N-methylamine, N-Phenethylmethylamine, NSC 113957, [2-(Methylamino)ethyl]benzene
Nombre IUPAC N-metil-2-feniletanamina
SMILES CNCCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-2-phenylethylamine
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N/c1-10-8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.1048