Learn More
Clorhidrato de N-metil-2-feniletilamina (N-metil-PEA HCl) 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30462511
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30462511 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30462511 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP1275.5401
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-2-phenylethylamine Hydrochloride
CAS 4104-43-2
Nombres de analitos o componentes N-Methyl-2-phenylethylamine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H13 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo N-Methyl-2-phenylethylamine Hydrochloride, N-Methyl-PEA HCl
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N.ClH/c1-10-8-7-9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10H,7-8H2,1H3;1H
Tipo de solución Single Solution
SMILES Cl.CNCCc1ccccc1
Nombre IUPAC N-metil-2-feniletanamina;clorhidrato
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 171.67
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0815 g/mol