Learn More
N-Metil-2-(fenoximetil)bencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10143724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10143724 1 g 1 g
10012324 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10143724 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC58546DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 892502-17-9
Fórmula molecular C15H17NO
Peso molecular (g/mol) 227.307
Número MDL MFCD09025894
Clave InChI WFUPXVCKIKJBIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-2-phenoxymethyl benzylamine, methyl 2-phenoxymethyl phenyl methyl amine, n-methyl-1-2-phenoxymethyl phenyl methanamine, benzenemethanamine,n-methyl-2-phenoxymethyl
PubChem CID 18525895
Nombre IUPAC N-metil-1-[2-(fenoximetil)fenil]metanamina
SMILES CNCC1=CC=CC=C1COC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-2-(phenoxymethyl)benzylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.31
Porcentaje de pureza 97%