Learn More
N-Metil-2-(fenoximetil)bencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-methyl-2-(phenoxymethyl)benzylamine |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.31 |
| Porcentaje de pureza | 97% |