Learn More
N-Metil-2-fenoxietilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469390
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469390 1 g 1 g
11459390 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469390 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50258.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 37421-04-8 | C9H13NO | 151.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37421-04-8
Fórmula molecular C9H13NO
Peso molecular (g/mol) 151.21
Número MDL MFCD00085690
Clave InChI GUMBNOITRNRLCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-phenoxyethyl amine, n-methyl-2-phenoxyethylamine, methyl-2-phenoxy-ethyl-amine, n-methyl-2-phenoxy-ethylamin, ethylamine, n-methyl-2-phenoxy, ethanamine, n-methyl-2-phenoxy, n-methyl-n-2-phenoxyethyl amine, alpha-phenoxy-beta-methylaminoethane, acmc-1ae2y, n-methyl-2-phenoxyethylamin
PubChem CID 37732
Nombre IUPAC N-metil-2-fenoxietanamina
SMILES CNCCOC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-2-phenoxyethylamine
Fórmula lineal C6H5OCH2CH2NHCH3
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.21
Porcentaje de pureza 98%