Learn More
N-metil-2-nitroanilina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-2-nitroaniline-d3 |
| CAS | 112333-14-9 |
| Fórmula molecular | C7 2H3 H5 N2 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Benzenamine','N-(methyl-d3)-2-nitro- (9CI), N-Methyl-2-nitroaniline-d3, N-Methyl-2-nitroaniline-D3 (N-methyl-D3), N-(Methyl-d3)-2-nitrobenzenamine, 2-(Methyl-d3-amino)nitrobenzene, o-Nitro-N-(methyl-d3)aniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N2O2/c1-8-6-4-2-3-5-7(6)9(10)11/h2-5,8H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Nc1ccccc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-nitro-N-(trideuteriometil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 155.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.0774 |