Learn More
N-Metil-2-nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484107 100 g 100 g
11464107 5 g 5 g
11474107 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19538.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 612-28-2 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 612-28-2
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00007090
Clave InChI KFBOUJZFFJDYTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-o-nitroaniline, benzenamine, n-methyl-2-nitro, n-methyl 2-nitroaniline, o-methylamino nitrobenzene, aniline, n-methyl-o-nitro, 2-nitro-n-methylaniline, o-nitro-n-methylaniline, n-methyl-2-nitrobenzenamine, o-nitro-n-methyl aniline, methyl 2-nitrophenyl amine
PubChem CID 69157
Nombre IUPAC N-Metil-2-nitroanilina
SMILES CNC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-2-nitroaniline
Punto de fusión 33°C to 36°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Characteristic
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%