Learn More
N-Metil-2-(morfolinosulfonil)bencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10412264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10412264 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10163274 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10412264 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC69646DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 941717-08-4
Fórmula molecular C12H18N2O3S
Peso molecular (g/mol) 270.35
Número MDL MFCD09879987
Clave InChI ASGSHKVYZRSASF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-2-morpholinosulfonyl benzylamine, 4-2-methylamino methyl phenylsulphonyl morpholine, methyl 2-morpholine-4-sulfonyl phenyl methyl amine, 4-2-methylamino methyl phenylsulfonyl morpholine, n-methyl-1-2-morpholinosulfonyl phenyl methanamine, n-methyl-1-2-morpholine-4-sulfonyl phenyl methanamine
PubChem CID 24229774
Nombre IUPAC N-metil-1-(2-morfolin-4-ilsulfonilfenil)metanamina
SMILES CNCC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-2-(morpholinosulfonyl)benzylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.35
Porcentaje de pureza 97%