Learn More
N-Metil-2-morfolino-5-(trifluorometil)bencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10595354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10595354 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10595354 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC57846DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-2-morpholino-5-(trifluoromethyl)benzylamine
CAS 886851-52-1
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C13H17F3N2O
Número MDL MFCD09025891
Cantidad 1 g
Sinónimo n-methyl-2-morpholino-5-trifluoromethyl benzylamine, methyl 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl phenyl methyl amine, n-methyl-n-2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-2-4-morpholinyl-5-trifluoromethyl, n-methyl-1-2-morpholino-5-trifluoromethyl phenyl methanamine, n-methyl-1-2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl phenyl methanamine
Clave InChI UAZNBBVDDCKGES-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)N1CCOCC1
Nombre IUPAC N-metil-1-[2-morfolin-4-il-5-(trifluorometil)fenil]metanamina
Peso molecular (g/mol) 274.29
PubChem CID 18525888
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.28
Porcentaje de pureza 97%