Learn More
N-Metil(2-metil-3-furil)metilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10366274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10366274 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10235934 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10366274 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC55446CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
CAS 916766-85-3
Fórmula molecular C7H11NO
Peso molecular (g/mol) 125.171
Número MDL MFCD09702377
Clave InChI IDODRBWAEHXURE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl 2-methyl-3-furyl methylamine, methyl 2-methylfuran-3-yl methyl amine, n-methyl-2-methylfur-3-yl methylamine, 2-methyl-3-methylamino methyl furan, 3-furanmethanamine,n,2-dimethyl, 3-furanmethanamine, n,2-dimethyl, methyl 2-methyl 3-furyl methyl amine, n-methyl-1-2-methylfuran-3-yl methanamine
PubChem CID 24229548
Nombre IUPAC N-metil-1-(2-metilfuran-3-il)metanamina
SMILES CC1=C(C=CO1)CNC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl(2-methyl-3-furyl)methylamine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.17
Porcentaje de pureza 95%