Learn More
N-metil-(2-metil-1,3-oxazol-4-il)metilamina, Thermo Scientific™
Código de producto. 11366975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11366975 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10331620 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11366975 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC57946CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 1065073-46-2
Fórmula molecular C6H10N2O
Peso molecular (g/mol) 126.159
Clave InChI SFLPQWGHHRKLNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-methyl-1,3-oxazol-4-yl methyl amine, 4-methylaminomethyl-2-methyl-1,3-oxazole, 4-oxazolemethanamine, n,2-dimethyl, 2-methyl-4-methylamino methyl-1,3-oxazole, methyl 2-methyl 1,3-oxazol-4-yl methyl amine, n-methyl-1-2-methyl-1,3-oxazol-4-yl methanamine, n-methyl-1-2-methyl-1,3-oxazol-4-yl methylamine, n-methyl-2-methyl-1,3-oxazol-4-yl methylamine
PubChem CID 44119607
Nombre IUPAC N-metil-1-(2-metil-1,3-oxazol-4-il)metanamina
SMILES CC1=NC(=CO1)CNC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-(2-methyl-1, 3-oxazol-4-yl)methylamine
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.16
Porcentaje de pureza 97%