Learn More
N-Metil-(2-bromotien-3-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10245334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10245334 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10245334 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC56646DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-(2-bromothien-3-yl)methylamine
CAS 331766-69-9
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H8BrNS
Número MDL MFCD09064982
Cantidad 1 g
Sinónimo n-methyl-2-bromothien-3-yl methylamine, 2-bromothiophen-3-yl methyl methyl amine, 2-bromo 3-thienyl methyl methylamine, 3-thiophenemethanamine, 2-bromo-n-methyl
Clave InChI FOIBDCULRFTGJL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=C(Br)SC=C1
Nombre IUPAC [(2-bromotiofen-3-il)metil](metil)amina
Peso molecular (g/mol) 206.10
PubChem CID 24229571
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.11
Porcentaje de pureza 97%