Learn More
Clorhidrato de N-metil-(2-bromo-3-furil)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10602315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10602315 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10602315 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC64796DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-(2-bromo-3-furyl)methylamine hydrochloride
CAS 926921-76-8
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H9BrClNO
Número MDL MFCD09879945
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-bromo-3-methylamino methyl furan hydrochloride, 2-bromofuran-3-yl methyl methyl amine hydrochloride, 2-bromo 3-furyl methyl methylamine, chloride, 1-2-bromofuran-3-yl-n-methylmethanamine hydrochloride, 1-2-bromofuran-3-yl-n-methylmethanamine-hydrogen chloride 1/1
Clave InChI GYLBKUAMHLATCB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=C(OC=C1)Br.Cl
Nombre IUPAC 1-(2-bromofuran-3-il)-N-metilmetanamina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 226.498
PubChem CID 24229719
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.5
Porcentaje de pureza 97%