Learn More
N-Metil-2-(4-metilperhidro-1,4-diazepin-1-il)benzilamina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10061934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10061934 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10051934 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10061934 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC60446DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
CAS 915707-57-2
Fórmula molecular C14H23N3
Peso molecular (g/mol) 233.359
Número MDL MFCD09065003
Clave InChI OEVIJYRNRIFBSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-2-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl benzylamine, methyl 2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl phenyl methyl amine, n-methyl-2-4-methylhomopiperazin-1-yl benzylamine, n-methyl-1-2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl phenyl methanamine, methyl 2-4-methyl 1,4-diazaperhydroepinyl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,2-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl-n-methyl
PubChem CID 24229620
Nombre IUPAC N-metil-1-[2-(4-metil-1,4-diazepan-1-il)fenil]metanamina
SMILES CNCC1=CC=CC=C1N2CCCN(CC2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-2-(4-methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.36
Porcentaje de pureza 97%