Learn More
N-metil-2,4-dinitroanilina, Mikromol™
Código de producto. 30457520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30457520 4 x 25 mg -
30052146 250 mg 250 miligramos
30051998 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457520 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0154.5000254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-metil-2,4-dinitroanilina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-2,4-dinitroaniline
CAS 2044-88-4
Nombres de analitos o componentes N-Methyl-2,4-dinitroaniline
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H7 N3 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N'-Methyl-2,4-dinitroaniline, Benzenamine, N-methyl-2,4-dinitro-, Aniline, N-methyl-2,4-dinitro- (6CI,7CI,8CI), (2,4-Dinitrophenyl)methylamine, 1-(Methylamino)-2,4-dinitrobenzene, 2,4-Dinitro-N-methylaniline, N-Methyl-2,4-dinitroaniline, N-Methyl-2,4-dinitrobenzenamine, NSC 36958
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7N3O4/c1-8-6-3-2-5(9(11)12)4-7(6)10(13)14/h2-4,8H,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CNc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC N-metil-2,4-dinitroanilina
Peso molecular (g/mol) 197.15
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0437 g/mol