Learn More
N-metil-2,4-dinitroanilina-D3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-2,4-dinitroaniline-d3 |
| CAS | 91808-45-6 |
| Fórmula molecular | C7H4D3N3O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-Methyl-2,4-dinitro-benzenamine-d3, N-Methyl-2,4-dinitro-aniline-d3, (2,4-Dinitrophenyl)methylamine-d3, 1-(Methylamino)-2,4-dinitrobenzene-d3, 2,4-Dinitro-N-methylaniline-d3, NSC 36958-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7N3O4/c1-8-6-3-2-5(9(11)12)4-7(6)10(13)14/h2-4,8H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2,4-dinitro-N-(trideuteriometil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 200.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.0625 |