Learn More
N-Metil[2-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)fenil]metilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10622875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10622875 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10451704 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10622875 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC49646DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 879896-56-7
Fórmula molecular C11H13N3O
Peso molecular (g/mol) 203.25
Número MDL MFCD09702360
Clave InChI LJDBGVKOXDSIQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methylamine, benzenemethanamine,n-methyl-2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, methyl 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methanamine, methyl 2-3-methyl 1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methyl amine
PubChem CID 24229504
SMILES CNCC1=CC=CC=C1C1=NC(C)=NO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl[2-(3-methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methylamine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC metil({[2-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)fenil]metil})amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 95%