Learn More
N-Metil[2-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)fenil]metilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10451704
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10451704 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10622875 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10451704 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC49646CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 879896-56-7
Fórmula molecular C11H13N3O
Peso molecular (g/mol) 203.25
Número MDL MFCD09702360
Clave InChI LJDBGVKOXDSIQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methylamine, benzenemethanamine,n-methyl-2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, methyl 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methanamine, methyl 2-3-methyl 1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methyl amine
PubChem CID 24229504
SMILES CNCC1=CC=CC=C1C1=NC(C)=NO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl[2-(3-methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methylamine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC N-metil-1-[2-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)fenil]metanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 95%