Learn More
N-Metil-[(2,3-dihidrobenzo[b]furan-7-il)metil]amina, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10633985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10633985 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10142914 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10633985 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC00946DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 389845-43-6
Fórmula molecular C10H13NO
Peso molecular (g/mol) 163.22
Número MDL MFCD10700046
Clave InChI WVSLYVGYBIMHJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-2,3-dihydrobenzo b furan-7-yl methyl amine, 2,3-dihydro-1-benzofuran-7-ylmethyl methyl amine, 1-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl-n-methylmethanamine, 2,3-dihydro-benzofuran-7-ylmethyl methylamine, 7-benzofuranmethanamine,2,3-dihydro-n-methyl, 2,3-dihydrobenzo 2,3-b furan-7-ylmethyl methylamine, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl-n-methylmethanamine
PubChem CID 26343571
Nombre IUPAC 1-(2,3-dihidro-1-benzofuran-7-il)-N-metilmetanamina
SMILES CNCC1=CC=CC2=C1OCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-[(2, 3-dihydrobenzo[b]furan-7-yl)methyl]amine
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.22
Porcentaje de pureza 90%