Learn More
N-metil-2-[[3-[(1Z)-2-(2-piridinil)etenil]-1H-indazol-6-il]tio]benzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-2-[(3-[(1Z)-2-(2-pyridinyl)ethenyl]-1H-indazol-6-yl)thio]benzamide |
| CAS | 885126-40-9 |
| Fórmula molecular | C22 H18 N4 O S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Benzamide, N-methyl-2-[[3-[(1Z)-2-(2-pyridinyl)ethenyl]-1H-indazol-6-yl]thio]- (9CI, ACI), N-Methyl-2-[[3-[(1Z)-2-(2-pyridinyl)ethenyl]-1H-indazol-6-yl]thio]benzamide (ACI), N-Methyl-2-[[3-[(1Z)-2-(2-pyridinyl)ethenyl]-1H-indazol-6-yl]thio]benzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H18N4OS/c1-23-22(27)18-7-2-3-8-21(18)28-16-10-11-17-19(25-26-20(17)14-16)12-9-15-6-4-5-13-24-15/h2-14H,1H3,(H,23,27)(H,25,26)/b12-9- |
| SMILES | CNC(=O)c1ccccc1Sc2ccc3c(\C=C/c4ccccn4)n[nH]c3c2 |
| Nombre IUPAC | N-metil-2-[[3-[(Z)-2-piridin-2-iletenil]-1H-indazol-6-il]sulfanil]benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 386.4695 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 386.1201 |