Learn More
Maleato de N-metil-2-[3-[(1RS)-1-(piridin-2-il)etil]-1H-inden-2-il]etanamina, Mikromol™
Descripción
Maleato de N-metil-2-[3-[(1RS)-1-(piridin-2-il)etil]-1H-inden-2-il]etanamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-2-[3-[(1RS)-1-(pyridin-2-yl)ethyl]-1H-inden-2-yl]ethanamine Maleate |
| CAS | 135784-57-5 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Methyl-2-[3-[(1RS)-1-(pyridin-2-yl)ethyl]-1H-inden-2-yl]ethanamine Maleate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H22 N2 . C4 H4 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Dimetindene Maleate Imp. I (EP), Dimetindene Imp. I (EP), N-Methyl-2-[3-[(1RS)-1-(pyridin-2-yl)ethyl]-1H-inden-2-yl]ethanamine Maleate, Dimetindene Maleate Imp. I (EP) as Maleate, Dimetindene Maleate Impurity I as Maleate, Dimetindene Impurity I as Maleate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22N2.C4H4O4/c1-14(18-9-5-6-11-21-18)19-16(10-12-20-2)13-15-7-3-4-8-17(15)19;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,14,20H,10,12-13H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| SMILES | CNCCC1=C(C(C)c2ccccn2)c3ccccc3C1.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (Z)-but-2-enedioico; N-metil-2-[3-(1-piridin-2-iletil)-1H-inden-2-il]etanamina |
| Mostrar más |