Learn More
N-metil-2-[[3-[(1E)-2-(2-piridinil)etenil]-1H-indazol-6-il]sulfonil]benzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-2-((3-((1E)-2-(2-pyridinyl)ethenyl)-1H-indazol-6-yl)sulfonyl)benzamide |
| CAS | 1348536-59-3 |
| Fórmula molecular | C22 H18 N4 O3 S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Axitinib sulfone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H18N4O3S/c1-23-22(27)18-7-2-3-8-21(18)30(28,29)16-10-11-17-19(25-26-20(17)14-16)12-9-15-6-4-5-13-24-15/h2-14H,1H3,(H,23,27)(H,25,26)/b12-9+ |
| SMILES | CNC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)c2ccc3c(\C=C\c4ccccn4)n[nH]c3c2 |
| Nombre IUPAC | N-metil-2-[[3-[(E)-2-piridin-2-iletenil]-1H-indazol-6-il]sulfonil]benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 418.468 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 418.11 |