Learn More
N-Metil-2-[2-(metilamino)fenoxi]anilina, TRC
Código de producto. 30472862
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472862 100 mg 100 miligramos
30467076 50 mg 50 miligramos
30467008 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30472862 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM103600100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76967-82-3
Fórmula molecular C14H16N2O
Peso molecular (g/mol) 228.3
Sinónimo 2,2'-Oxybis[N-methylbenzenamine], 2,2'-Oxybis(N-methylaniline)
Nombre IUPAC N-metil-2-[2-(metilamino)fenoxi]anilina
SMILES CNc1ccccc1Oc2ccccc2NC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-2-[2-(methylamino)phenoxy]aniline
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N2O/c1-15-11-7-3-5-9-13(11)17-14-10-6-4-8-12(14)16-2/h3-10,15-16H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.1263