Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-2,2,2-trifluoroacetamide |
| Punto de fusión | 48.0°C to 52.0°C |
| Punto de ebullición | 156.0°C to 157.0°C |
| Temperatura de inflamación | 74°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Fórmula lineal | CF3CONHCH3 |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.07 |
| Porcentaje de pureza | ≥97.5% (GC) |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- N-Methyl-2,2,2-trifluoroacetamide
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.