Learn More
N-Metil-2,2,2-trifluoroacetamida, Thermo Scientific™
Código de producto. 15530524 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15530524 5 g 5 g
15540524 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15530524 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 221570050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 815-06-5
Fórmula molecular C3H4F3NO
Peso molecular (g/mol) 127.07
Clave InChI IQNHBUQSOSYAJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-2,2,2-trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-acetamide, n-metnyl-2,2,2-trifluoroacetamide, methyltrifluoroacetamide, acmc-209plm, n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyltrifluoro-acetamide
PubChem CID 69948
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoro-N-metilacetamida
SMILES CNC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Punto de fusión 48.0°C to 52.0°C
Punto de ebullición 156.0°C to 157.0°C
Temperatura de inflamación 74°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3CONHCH3
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.07
Porcentaje de pureza ≥97.5% (GC)
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.