Learn More
N-Metil-2-(1-piperazinil)nicotinamida, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11419730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419730 250 mg 250 miligramos
11429730 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419730 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50968.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 902837-15-4
Fórmula molecular C11H16N4O
Peso molecular (g/mol) 220.28
Número MDL MFCD08061094
Clave InChI PKJNZUNKHVUUBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-2-piperazin-1-yl-nicotinamide, n-methyl-2-1-piperazinyl nicotinamide, n-methyl-2-piperazin-1-yl pyridine-3-carboxamide, n-methyl-2-1-piperazino nicotinamide, n-methyl-2-piperazin-1-yl nicotinamide, n-methyl 2-piperazinyl 3-pyridyl carboxamide, n-methyl-2-piperazin-1-ylnicotinamide, n-methyl-2-1-piperazinyl pyridine-3-carboxamide
PubChem CID 28054516
Nombre IUPAC N-metil-2-(piperazin-1-il)piridina-3-carboxamida
SMILES CNC(=O)C1=C(N=CC=C1)N1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-2-(1-piperazinyl)nicotinamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.28
Porcentaje de pureza 99%